1,3-Dimetylomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N,N'-Dimethylurea
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
B21329.0BEA
484
PLN
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
1,3-Dimetylomocznik ≥98%
1,3-Dimetylomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 96-31-1
Molecular Formula: (CH3NH)2C=O
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 268-270° dec.
Beilstein Reference: 1740672
MDL No.: MFCD00008286
Formuła:
C₃H₈N₂O MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 268…270 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 100…104 °C Gęstość: 1.140 Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008286 Numer CAS: 96-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-498-7 |