N-(Hydroksymetylo)ftalimid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
B21292.14
B21292.22
B21292.36
B21292.14EA
266
PLN
B21292.14
B21292.22
B21292.36
N-(Hydroksymetylo)ftalimid ≥97%
N-(Hydroksymetylo)ftalimid
Purity: 97%
CAS No.: 118-29-6
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Melting Point: 140-147°
Beilstein Reference: 140946
Formuła:
C₉H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 415 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 140…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005899 Numer CAS: 118-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-241-4 |