Diselenek dibenzylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21278.03
B21278.06
B21278.14
B21278.03EA
231
PLN
B21278.03
B21278.06
B21278.14
Diselenek dibenzylu 95%
Diselenek dibenzylu
Purity: 95%
CAS No.: 1482-82-2
Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5
Formula Weight: 340.18
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1877745
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00004767
Formuła:
C₁₄H₁₄Se₂ Temp. topnienia: 91…93 °C Gęstość: 1,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004767 Numer CAS: 1482-82-2 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III |