Kwas 3-formylobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21277.03
B21277.06
B21277.14
B21277.03EA
447
PLN
B21277.03
B21277.06
B21277.14
Kwas 3-formylobenzoesowy ≥97%
Kwas 3-formylobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 619-21-6
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2206413
Formuła:
C₈H₆O₃ Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039575 Numer CAS: 619-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-585-6 |