L(+)-Ryboza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21117.03
B21117.14
B21117.03EA
724
PLN
B21117.03
B21117.14
L(+)-Ryboza ≥99%
L(+)-Ryboza
Purity: 99%
CAS No.: 24259-59-4
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD00167010
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167010 Numer CAS: 24259-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-110-4 |