5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21036.03
B21036.06
B21036.03EA
297
PLN
B21036.03
B21036.06
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 1075-35-0
Molecular Formula: C9H8ClN
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD00005619
Formuła:
C₉H₈ClN Temp. Wrzenia: 130…140 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 110…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005619 Numer CAS: 1075-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-052-9 |