1,4-Diacetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20987.14
B20987.22
B20987.30
B20987.14EA
289
PLN
B20987.14
B20987.22
B20987.30
1,4-Diacetoksybenzen ≥98%
1,4-Diacetoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1205-91-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 119-122°
Beilstein Reference: 1912233
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 119…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011643 Numer CAS: 1205-91-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-887-9 |