1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 2043-57-4
Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I
Formula Weight: 474.00
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.3600
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 1887105
MDL No.: MFCD00039410
Formuła:
C₈H₄F₁₃I Temp. Wrzenia: 178…180 °C Temp. topnienia: ∼ 20 °C Gęstość: 1,940 Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039410 Numer CAS: 2043-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-056-1 |