2-(Trimetylosililo)etanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20970.14
B20970.22
B20970.14EA
2110
PLN
B20970.14
B20970.22
2-(Trimetylosililo)etanol ≥98%
2-(Trimetylosililo)etanol
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-68-9
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CH2OH
Formula Weight: 118.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 71-72°/10mm
Beilstein Reference: 1732034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002825
Formuła:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 71…72 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 0,825 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002825 Numer CAS: 2916-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-844-5 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |