3,5-Dichlorosalicylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
B20941.06
B20941.14
B20941.22
B20941.06EA
335
PLN
B20941.06
B20941.14
B20941.22
3,5-Dichlorosalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dichlorosalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 90-60-8
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 973391
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191.01 g/mol Temp. Wrzenia: 723 Temp. topnienia: 94…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003320 Numer CAS: 90-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-005-5 |