2,5-Dimetylo-3-heksyno-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
B20889.22
B20889.36
B20889.22EA
272
PLN
B20889.22
B20889.36
2,5-Dimetylo-3-heksyno-2,5-diol (±) + meso ≥98%
2,5-Dimetylo-3-heksyno-2,5-diol
Purity: 98%
CAS No.: 142-30-3
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 102°(215°F)
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 969835
MDL No.: MFCD00004468
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 205 °C Temp. topnienia: 90…94 °C Gęstość: 0,949 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004468 Numer CAS: 142-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-533-4 |