deoksycholan sodu hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium 3alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate monohydrate, Deoxycholic acid sodium salt monohydrate, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid sodium salt monohydrate, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt monohydrate, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate monohydrate, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt monohydrate, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid sodium salt monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 145224-92-6
Molecular Formula: C24H39NaO4.H2O
Formula Weight: 432.58 (414.58anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₂₄H₃₉NaO₄·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150750 Numer CAS: 145224-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7 Klasyfikacja Merck : 14,2899 |