Propionian propylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propionic acid propyl ester
B20680.AK
B20680.AU
B20680.AKEA
456
PLN
B20680.AK
B20680.AU
Propionian propylu ≥99%
Propionian propylu
Purity: 99%
CAS No.: 106-36-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -76°
Boiling Point: 122-124°
Merck Reference: 14,7867
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009373
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 122…124 °C Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0.881 Temp. Zapłonu: 19 °C (67 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009373 Numer CAS: 106-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-389-7 Jednostka: 3272 ADR: 3 II |