(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
B20672.06
B20672.14
B20672.06EA
135
PLN
B20672.06
B20672.14
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-85-9
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 1874501
Formuła:
(C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH MW: 182.18 g/mol Temp. topnienia: 118…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014352 Numer CAS: 1878-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-526-3 |