2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
343
PLN
B20538.03
B20538.06
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Formuła:
C₈H₈BrF MW: 203.05 g/mol Temp. Wrzenia: 105…106 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042470 Numer CAS: 151412-12-3 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |