Kwas ursodeoksycholowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B20490.03
B20490.06
B20490.14
B20490.03EA
310
PLN
B20490.03
B20490.06
B20490.14
Kwas ursodeoksycholowy ≥99%
Kwas ursodeoksycholowy
Purity: 99%
CAS No.: 128-13-2
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.56
Melting Point: 201-204°
Merck Reference: 14,9889
MDL No.: MFCD00003680
Formuła:
C₂₄H₄₀O₄ Temp. Wrzenia: 547 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 201…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003680 Numer CAS: 128-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-879-3 Klasyfikacja Merck : 14,9889 |