Drukuj
Cyjanek trimetylosililu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A19598.06 A19598.14 A19598.22
A19598.06EA 400 PLN
A19598.06 A19598.14 A19598.22
Cyjanek trimetylosililu ≥97%
Cyjanek trimetylosililu
Purity: 97% CAS No.: 7677-24-9 Molecular Formula: C4H9NSi Formula Weight: 99.21 Flash Point: 1°(33°F) Physical Form: Liquid Density: 0.783 Refractive Index: 1.3910 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Almond-like Melting Point: 11-12° Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 1737612 UN No.: 3383 MDL No.: MFCD00001765
Formuła: C₄H₉NSi
Temp. Wrzenia: 118…119 °C
Temp. topnienia: 11…12 °C
Gęstość: 0,783
Temp. Zapłonu: 1 °C (33 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001765
Numer CAS: 7677-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-657-3
Jednostka: 3383
ADR: 6.1,I