9-Deken-1-ol ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 90+%
CAS No.: 13019-22-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Pleasant
Melting Point: -13°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1750928
MDL No.: MFCD00002992
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 0,847 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002992 Numer CAS: 13019-22-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-878-6 |