Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
A19242.03
A19242.06
A19242.14
A19242.03EA
236
PLN
A19242.03
A19242.06
A19242.14
Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy ≥98%
Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 7311-63-9
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 118364
Formuła:
C₅H₃BrO₂S Temp. topnienia: 139…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079725 Numer CAS: 7311-63-9 |