Drukuj
Chlorooctan izopropylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A19070.AC A19070.AP
A19070.ACEA 271 PLN
A19070.AC A19070.AP
Chlorooctan izopropylu ≥99%
Chlorooctan izopropylu
Purity: 99% CAS No.: 105-48-6 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 149-150° UN No.: 2947 MDL No.: MFCD00040410
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 149…150 °C
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1,08
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040410
Numer CAS: 105-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-301-7
Jednostka: 2947
ADR: 3,III