2-Benzyloksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19020.06
A19020.14
A19020.06EA
420
PLN
A19020.06
A19020.14
2-Benzyloksyfenol ≥98%
2-Benzyloksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 6272-38-4
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 38 °C Gęstość: 1,143 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002186 Numer CAS: 6272-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-461-5 |