4-Chlorobutyronitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
A18942.0BEA
3670
PLN
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
4-Chlorobutyronitrile ≥97%
4-Chlorobutyronitrile
Purity: 97%
CAS No.: 628-20-6
Molecular Formula: C4H6ClN
Formula Weight: 103.55
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1633582
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001972
Formuła:
C₄H₆ClN Temp. Wrzenia: 195…197 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 1,084 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001972 Numer CAS: 628-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-031-6 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |