6-Fluoro-m-anizaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
A18904.06
A18904.14
A18904.06EA
596
PLN
A18904.06
A18904.14
6-Fluoro-m-anizaldehyd ≥97%
6-Fluoro-m-anizaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 105728-90-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 80°/0.9mm
Beilstein Reference: 4379088
MDL No.: MFCD00070795
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temp. Wrzenia: 80 °C (0,9 mmHg) Gęstość: 1,237 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070795 Numer CAS: 105728-90-3 |