4-Ethoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, 4-Ethoxyphenylisothiocyanate
A18902.06
A18902.14
A18902.06EA
590
PLN
A18902.06
A18902.14
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 3460-49-9
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉NOS MW: 179.24 g/mol Temp. Wrzenia: 146 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 57…61 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041096 Numer CAS: 3460-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-410-0 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |