(±)-γ-Walerolakton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-29-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -31°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 80420
MDL No.: MFCD00005400
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,052 Temp. Zapłonu: 81 °C (178 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005400 Numer CAS: 108-29-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-569-5 |