1,8-Naftalimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Naphthalene-1,8-dicarboximide
A18856.09
A18856.18
A18856.30
A18856.09EA
442
PLN
A18856.09
A18856.18
A18856.30
1,8-Naftalimid ≥98%
1,8-Naftalimid
Purity: 98%
CAS No.: 81-83-4
Molecular Formula: C12H7NO2
Formula Weight: 197.20
Melting Point: 299-303°
Beilstein Reference: 153150
Formuła:
C₁₂H₇NO₂ MW: 197.19 g/mol Temp. Wrzenia: 475 Temp. topnienia: 299…303 °C Gęstość: 1.482 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006920 Numer CAS: 81-83-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-379-7 |