3-Fluoro-p-anizydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18606.03
A18606.06
A18606.14
A18606.03EA
301
PLN
A18606.03
A18606.06
A18606.14
3-Fluoro-p-anizydyna ≥98%
3-Fluoro-p-anizydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 366-99-4
Molecular Formula: C7H8FNO
Formula Weight: 141.15
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈FNO Temp. Wrzenia: 135 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 80…84 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075040 Numer CAS: 366-99-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |