2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18500.03
A18500.06
A18500.14
A18500.03EA
286
PLN
A18500.03
A18500.06
A18500.14
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formuła:
C₈H₄F₄O Temp. Wrzenia: 118…119 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061310 Numer CAS: 89763-93-9 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |