α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
A18411.06
A18411.14
A18411.22
A18411.06EA
219
PLN
A18411.06
A18411.14
A18411.22
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen
Purity: 99%
CAS No.: 433-19-2
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1912445
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000402
Formuła:
C₈H₄F₆ MW: 214.11 g/mol Temp. Wrzenia: 116…117 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1.381 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000402 Numer CAS: 433-19-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-086-0 ADR: 3 II |