2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18383.03
A18383.06
A18383.14
A18383.03EA
181
PLN
A18383.03
A18383.06
A18383.14
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 348-40-3
Molecular Formula: C7H5FN2S
Formula Weight: 168.19
Melting Point: 183-185°
MDL No.: MFCD00013336
Formuła:
C₇H₅FN₂S Temp. Wrzenia: 304 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 183…185 °C Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013336 Numer CAS: 348-40-3 |