wodoroarsenian disodu heptahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18275.22
A18275.36
A18275.22EA
816
PLN
A18275.22
A18275.36
wodoroarsenian disodu heptahydrat ≥98%
wodoroarsenian disodu heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: Na2HAsO4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Formuła:
HAsNa₂O₄·7H₂O Gęstość: 1,88 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149179 Numer CAS: 10048-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-902-4 Jednostka: 1685 ADR: 6.1,II |