mezo-Tetrafenyloporfina low chlorine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
A18261.06
A18261.03
A18261.14
A18261.06EA
1920
PLN
A18261.06
A18261.03
A18261.14
mezo-Tetrafenyloporfina low chlorine
mezo-Tetrafenyloporfina
CAS No.: 917-23-7
Molecular Formula: C44H30N4
Formula Weight: 614.71
Melting Point: 449-451°
Beilstein Reference: 379542
MDL No.: MFCD00011680
Formuła:
C₄₄H₃₀N₄ Temp. topnienia: 449…451 °C Gęstość: 1,276 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011680 Numer CAS: 917-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-025-9 |