N,N-dietylo-1,1,1-trimetylosililoamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, N,N-Diethylaminotrimethylsilane, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
Purity: 98%
CAS No.: 996-50-9
Molecular Formula: (CH3)3SiN(CH2CH3)2
Formula Weight: 145.32
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 635718
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009040
Formuła:
C₇H₁₉NSi Temp. Wrzenia: 125…126 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,760 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009040 Numer CAS: 996-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-637-6 ADR: 3,II |