6-Metylo-2-tiouracyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methiocil, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, Methylthiouracil, MZU, Basethyrin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, Thiothymin
A17982.18
A17982.30
A17982.A1
A17982.18EA
169
PLN
A17982.18
A17982.30
A17982.A1
6-Metylo-2-tiouracyl ≥98%
6-Metylo-2-tiouracyl
Purity: 98%
CAS No.: 56-04-2
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: ca 329° dec.
Beilstein Reference: 115648
Merck Reference: 14,6128
MDL No.: MFCD00006040
Formuła:
C₅H₆N₂OS Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,519 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006040 Numer CAS: 56-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-252-3 Klasyfikacja Merck : 14,6128 |