D(-)-ryboza ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17894.09
A17894.18
A17894.30
A17894.09EA
232
PLN
A17894.09
A17894.18
A17894.30
D(-)-ryboza ≥98%
D(-)-ryboza
Purity: 98%
CAS No.: 50-69-1
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1723081
Merck Reference: 14,8204
Optical Rotation: -20° (c=10 in water, 28h)
MDL No.: MFCD00135453
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 82…86 °C Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135453 Numer CAS: 50-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-059-4 Klasyfikacja Merck : 14,8204 |