2-Chlorobenzotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17762.06
A17762.14
A17762.22
A17762.06EA
282
PLN
A17762.06
A17762.14
A17762.22
2-Chlorobenzotiazol ≥98%
2-Chlorobenzotiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 615-20-3
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.63
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNS Temp. Wrzenia: 141 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Gęstość: 1,370 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005776 Numer CAS: 615-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-415-0 |