m-Tolylacetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17743.09
A17743.18
A17743.30
A17743.09EA
279
PLN
A17743.09
A17743.18
A17743.30
m-Tolylacetic acid ≥99%
m-Tolylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 621-36-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2043549
Formuła:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 120…123 °C (26 mmHg) Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004340 Numer CAS: 621-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-683-9 |