4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17738.06
A17738.14
A17738.22
A17738.06EA
607
PLN
A17738.06
A17738.14
A17738.22
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina 98%
4,5-Dichloro-o-fenylenodiamina
Purity: 98%
CAS No.: 5348-42-5
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 1072811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007723
Formuła:
C₆H₆Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 305 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007723 Numer CAS: 5348-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-305-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |