Bromooctan benzylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
A17630.0BEA
2690
PLN
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
Bromooctan benzylu ≥97%
Bromooctan benzylu
Purity: 97%
CAS No.: 5437-45-6
Molecular Formula: C6H5CH2CO2CH2Br
Formula Weight: 229.08
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Temp. Wrzenia: 157…159 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.460 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000190 Numer CAS: 5437-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-611-4 |