Bromowodorek 2-bromoetyloaminy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
A17625.18EA
219
PLN
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy ≥98%
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Formuła:
BrCH₂CH₂NH₃Br MW: 204.89 g/mol Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012886 Numer CAS: 2576-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-924-2 |