Jodek (etylo)trifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17533.14
A17533.22
A17533.36
A17533.14EA
267
PLN
A17533.14
A17533.22
A17533.36
Jodek (etylo)trifenylofosfoniowy ≥98%
Jodek (etylo)trifenylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4736-60-1
Molecular Formula: CH3CH2P(C6H5)3I
Formula Weight: 418.26
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 3659323
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00040352
Formuła:
C₂₀H₂₀IP Temp. topnienia: 164…169 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040352 Numer CAS: 4736-60-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-245-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |