Tetrahydroboran tetrabutyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17494.09
A17494.18
A17494.30
A17494.09EA
644
PLN
A17494.09
A17494.18
A17494.30
Tetrahydroboran tetrabutyloamonu ≥98%
Tetrahydroboran tetrabutyloamonu
Purity: 98%
CAS No.: 33725-74-5
Molecular Formula: C16H40BN
Formula Weight: 257.31
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 125-131°
UN No.: 3131
MDL No.: MFCD00012035
Formuła:
C₁₆H₄₀BN Temp. topnienia: 125…131 °C Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012035 Numer CAS: 33725-74-5 Numer WE (dawny EINECS): 251-658-2 Jednostka: 3131 ADR: 4.3,II |