Chloromrówczan trichlorometylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 503-38-8
Molecular Formula: C2Cl4O2
Formula Weight: 197.83
Flash Point:
Formuła:
C₂Cl₄O₂ Temp. Wrzenia: 128 °C Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 1,640 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015553 Numer CAS: 503-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-965-9 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,3334 |