Bezwodnik tetrachloroftalowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
A17404.0EEA
2520
PLN
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
Bezwodnik tetrachloroftalowy ≥98%
Bezwodnik tetrachloroftalowy
Purity: 98%
CAS No.: 117-08-8
Molecular Formula: C8Cl4O3
Formula Weight: 285.90
Flash Point: 362°(683°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 349-354°
Beilstein Reference: 211560
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005920
Formuła:
C₈Cl₄O₃ Temp. Wrzenia: 349…354 °C Temp. topnienia: 254…258 °C Gęstość: 1,52 g/cm³ (275 °C) Temp. Zapłonu: 362 °C (683 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005920 Numer CAS: 117-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-171-4 ADR: 9,III |