1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17225.06
A17225.03
A17225.06EA
1090
PLN
A17225.06
A17225.03
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Purity: 99%
CAS No.: 1450-63-1
Molecular Formula: C28H22
Formula Weight: 358.48
Melting Point: 197-202°
MDL No.: MFCD00004766
Formuła:
(C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂ Temp. Wrzenia: 556 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 197…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004766 Numer CAS: 1450-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-914-7 |