Kwas 3,3'-tiodipropionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30
A17220.0B
A17220.30EA
245
PLN
A17220.30
A17220.0B
Kwas 3,3'-tiodipropionowy ≥98%
Kwas 3,3'-tiodipropionowy
Purity: 98%
CAS No.: 111-17-1
Molecular Formula: C6H10O4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 127-134°
Beilstein Reference: 1210299
Merck Reference: 14,9332
MDL No.: MFCD00002781
Formuła:
C₆H₁₀O₄S Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 127…134 °C Gęstość: 1,496 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002781 Numer CAS: 111-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-841-3 Klasyfikacja Merck : 14,9332 |