Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-2-(Hydroksymetylo)oksolan, (±)-Tetrahydro-2-furylometanol
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
A17078.0FEA
649
PLN
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy 98%
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy
Purity: 98%
CAS No.: 97-99-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point:
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 178 °C Temp. topnienia: < –80 °C Gęstość: 1,053 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005372 Numer CAS: 97-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-625-6 Klasyfikacja Merck : 14,9213 |