4-Aminophthalimide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17051.06
A17051.14
A17051.06EA
619
PLN
A17051.06
A17051.14
4-Aminophthalimide 97%
4-Aminophthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 3676-85-5
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 289-291°
MDL No.: MFCD00041854
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 447 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 289…291 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041854 Numer CAS: 3676-85-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-948-6 |