α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
A17029.06
A17029.14
A17029.22
A17029.06EA
186
PLN
A17029.06
A17029.14
A17029.22
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 368-77-4
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 14-18°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1868102
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001807
Formuła:
C₈H₄F₃N Temp. Wrzenia: 188…190 °C Temp. topnienia: 14…18 °C Gęstość: 1,280 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001807 Numer CAS: 368-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-711-4 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |