(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17017.06
A17017.14
A17017.22
A17017.06EA
146
PLN
A17017.06
A17017.14
A17017.22
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1798-04-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
MDL No.: MFCD00021758
Formuła:
(C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021758 Numer CAS: 1798-04-5 |